Merck
530549
Sigma-Aldrich
エチレングリコール-d6
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DOCD2CD2OD
CAS番号:
分子量:
68.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレングリコール-d6 は、NMR-ベースの研究及び分析に有用な重水素化NMR溶媒です。この物質の赤外吸収スペクトルが記録されています。
アプリケーション
エチレングリコール-d6 は、オキシラン-d4の合成のための出発物質として使用することができます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530549-BULK:
530549-5G:4548174008232
530549-5G-PW:
530549-VAR:
530549-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Infrared spectra and molecular vibrations of ethylene glycol and deuterated derivatives.
Matsuura H and Miyazawa T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 40(1), 85-94 (1967)
The mechanism of the cationic cyclooligomerization of ethylene-oxide and the concomitant degradation of the crown ether products formed.
Dale J and Daasvatn K.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(5), 327-342 (1980)