Merck
331511
Sigma-Aldrich
1,2-ジクロロベンゼン-d4
98 atom % D
別名:
重水素化1,2-ジクロロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4Cl2
CAS番号:
分子量:
151.03
Beilstein:
1950096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.5509 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
-17 °C (lit.)
密度
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-ジクロロベンゼン-d4は、NMRベースの研究および分析に有用な重水素化NMR溶媒です。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量については、メルクの新しいオンラインポータル、 ChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
331511-VAR:
331511-10G:4548173136103
331511-5G:4548173136127
331511-10X100G-N:
331511-10X1G-N:
331511-5X5G-N:
331511-1G:4548173136110
331511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magy. Kem. Foly., 98, 421-421 (1992)
J W Eichelberger et al.
Journal of chromatographic science, 28(9), 460-467 (1990-09-01)
New drinking water regulations require the monitoring of eight volatile organic compounds that have established maximum contaminant levels (MCLs) and 51 other volatile organics for which MCLs are not established. A laboratory analytical method (Method 524.2) for the determination of