Merck
240664
Sigma-Aldrich
1,2-ジクロロベンゼン
anhydrous, 99%
別名:
o-DCB, o-ジクロロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl2
CAS番号:
分子量:
147.00
Beilstein:
606078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.1 (vs air)
蒸気圧
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
1198 °F
expl. lim.
9.2 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1.2-ジクロロベンゼンは、(フェニル)[2-(トリメチルシリル)フェニル]イオドニウムトリフレートおよび1,2-ジブチルベンゼンの合成において出発物質として使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240664-VAR:
240664-2L:4548173122793
240664-100ML:4548173122779
240664-800ML:
240664-BULK:
240664-1L:4548173122786
240664-900ML:
240664-6X1L:4548173251561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphine?Nickel Complex Catalyzed Cross?Coupling of Grignard Reagents with Aryl and Alkenyl Halides: 1, 2?Dibutylbenzene.
Kumada, M, et al.
Organic Syntheses, 58, 127-127 (1978)
Oxygen reduction at a water-1, 2-dichlorobenzene interface catalyzed by cobalt tetraphenyl porphyrine-A fuel cell approach.
Peljo P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(16), 10033-10043 (2011)
Critical light instability in CB/DIO processed PBDTTT-EFT: PC 71 BM organic photovoltaic devices.
Pearson AJ, et al.
Organic Electronics, 30, 225-236 (2016)
Da Young Hwang et al.
Nanotechnology, 28(2), 025603-025603 (2016-12-08)
We report that a high local strain was obtained for multilayer MoS2 nanoscrolls decorated with noble nanoparticles (Ag and Au NPs) using a rolling process beyond breaking or slipping of MoS2. The local strain was estimated through the bending strain in the nanoscrolls and
(Phenyl)[2?(Trimethylsilyl) Phenyl] Iodonium Triflate. An Efficient And Mild Benzyne Precursor
Kitamura T, et al.
Organic Syntheses, 78, 104-104 (2002)