Merck
296104
Sigma-Aldrich
1,2,4-トリクロロベンゼン
anhydrous, ≥99%
別名:
1,2,4-TCB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl3
CAS番号:
分子量:
181.45
Beilstein:
956819
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
>6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid or liquid
自己発火温度
1060 °F
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2,4-トリクロロベンゼンは高塩素化芳香族溶媒です。この化合物は主に、染料、殺虫剤の中間体として、さらに潤滑剤としても使用されます。
アプリケーション
1,2,4-トリクロロベンゼンは、以下を調製するための溶媒として使用することができます:
  • テトラメチル-1,3-シクロブタンジオンからのジメチルケテン β-ラクトンの二量体
  • サリチル酸フェニルとo-トルイジンの反応によるサリチルo-トルイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296104-1L:4548173936086
296104-BULK:
296104-VAR:
296104-900ML:
296104-6X1L:
296104-2L:4548173936093
296104-100ML:4548173936079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dimethylketene ?-lactone dimer
Robert H, et al.
Organic Syntheses, 48, 72-72 (1968)
Biomineralisation of 1,2,4-trichlorobenzene in soils by an adapted microbial population.
Schroll R, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 127(3), 395-401 (2004)
Salicyl-o-toluide
Allen CFH and VanAllan J
Organic Syntheses, 26, 92-92 (1946)
Sorption and cosorption of 1, 2, 4-trichlorobenzene and tannic acid by organo-clays.
Dentel SK, et al.
Water Research, 32(12), 3689-3697 (1998)
The effect of trichlorobenzene solvent geometry on the morphologies of C60 nano/microcrystals produced from solution.
Liu DD, et al.
Materials Research Bulletin, 73, 65-69 (2016)