Merck
371696
Sigma-Aldrich
テトラクロロエチレン
anhydrous, ≥99%
別名:
PCE, パークロロエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CCl2=CCl2
CAS番号:
分子量:
165.83
Beilstein:
1361721
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.83 (vs air)
蒸気圧
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
テクニック
FTIR: suitable
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
四塩化エチレン(パークロロエチレン、PCE)、は一般にドライクリーニング溶剤および脱脂溶媒として使われる塩素化エチレン化合物です。四塩化エチレンはC-H結合がないためIR 透過性を示し、そのためIR分光分析法に理想的な溶媒になります。PCEは分解が困難な人工の汚染物です。PCEは地下水の汚染物質であり、ヒトの健康にその潜在的な毒性と発癌性に起因する悪影響を及ぼします。その分解に対して提案された方法には、フェントン酸化処理、メタン生成条件下の還元的脱ハロゲン化、およびゼロ価属イオンを用いる還元などがあります。その合成について報告された方法の1つは二塩化エチレンと塩素から合成する方法です。
アプリケーション
四塩化エチレンは、非対称-ヘプタクロロプロパンの合成で出発原料として使用することができます。四塩化エチレンはさらに、テトラクロロシクロプロパンおよびエチレンから1-クロロ-1-(トリクロロエテニル)シクロプロパンの調製において溶媒としても使用することができます。
四塩化エチレンは、リチウムイオン電池の製造においてフィルム形成電解質添加物として使用することができます。四塩化エチレンはさらに、フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR)によって水中の油およびグリースの評価のための抽出剤としても使用することができます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
371696-6X1L:
371696-BULK:
371696-100ML:4548173223353
371696-VAR:
371696-2L:4548173223377
371696-4X2L:
371696-1L:4548173223360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Chloro-1-(trichloroethenyl)cyclopropane
Liese T, et al.
Organic Syntheses, 69, 144-144 (1990)
unsym.-heptachloropropane
Farlow MW
Organic Syntheses, 17, 58-58 (1937)
Validation of a FT-IR method for the determination of oils and grease in water using tetrachloroethylene as the extraction solvent.
Farmaki E, et al.
Desalination, 210(1), 52-60 (2007)
Tetrachloroethylene as new film-forming additive to propylene carbonate-based electrolytes for lithium ion batteries with graphitic anode.
Hu Y, et al.
Solid State Ionics, 176(1), 53-56 (2005)
Decomposition of aqueous tetrachloroethylene by Fenton oxidation treatment.
Yoshida M, et al.
Water Science and Technology, 42(1-2), 203-208 (2000)