アッセイ
97%
含みます
≤3% 2-propanol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
110-115 °C (lit.)
密度
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
InChI Key
UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Advanced Material Development: Research into the synthesis of UiO-66 3D photonic crystals highlights the use of 1,1,2-Trichloroethane in the creation of new materials for efficient vapor detection, supporting advancements in sensor technology (Wang et al., 2022).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466212-25ML:4548173285474
466212-BULK:
466212-VAR:
466212-1L:4548173285450
466212-250ML:4548173285467
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube