Merck
D62004
Sigma-Aldrich
cis-1,2-ジクロロエチレン
97%
別名:
シス-1,2-DCE, cis-アセチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH=CHCl
CAS番号:
分子量:
96.94
Beilstein:
1071208
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
InChI Key
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シス-1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-DCE)は、バーグマン環化のための様々なエンジインの調製に一般的に使用されます。 アプリケーションには以下の合成が含まれます:
  • 置換型カルバゾールの調製のための、2-(6-置換型 3(Z)-ヘキセン-1,5-ジイニル)アニリン。
  • アリール置換型ベンゾトリアゾールを得るための、(Z)-1-アリール-3-ヘネン-1,5-ジイン。
光線力学的治療(PDT)のための、ボロン-ジピロメテン(BODIPY)ベースの光増感剤の合成用リンカーとして使用されます。 シス-1,2-DCEはまた、スポロリドBの中間体を合成するための前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D62004-BULK:
D62004-10G:4548173194509
D62004-1G:4548173194516
D62004-50G:4548173292571
D62004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Total synthesis of sporolide B.
Nicolaou, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(19), 3449-3453 (2009)
Toward singlet oxygen delivery at a measured rate: a self-reporting photosensitizer.
Erbas-Cakmak S and Akkaya EU
Organic Letters, 16(11), 2946-2949 (2014)
Oxa-enediynes: Probing the electronic and stereoelectronic contributions to the Bergman cycloaromatization.
Jones GB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(16), 5727-5732 (2002)
Reaction of (Z)-1-Aryl-3-hexen-1, 5-diynes with Sodium Azide: Synthesis of 1-Aryl-1 H-benzotriazoles.
Chen Z-Y and Wu M-J
Organic Letters, 7(3), 475-477 (2005)
Sara Kleindienst et al.
Systematic and applied microbiology, 40(3), 150-159 (2017-03-16)
Taxonomic assignments of anaerobic dichloromethane (DCM)-degrading bacteria remain poorly constrained but are important for understanding the microbial diversity of organisms contributing to DCM turnover in environmental systems. We describe the taxonomic classification of a novel DCM degrader in consortium RM