蒸気圧
<8 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
15.2 %
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
InChI Key
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 第2族金属(Be ~ Sr)の巨大1,3-diamidopropane複合体の合成と特性解析:金属複合体の合成における1,3-diaminopropaneの使用が、高純度化学試薬の用途で非常に重要な無機化合物の多様性と機能性を高めていることを実証しています(Jones et al., 2024)。
- Spermidine合成に対する触媒効率を高めるためのhomospermidine synthaseの合理的エンジニアリング:酵素合成における前駆体としての1,3-diaminopropaneの使用を検討し、ドラッグデリバリーシステム研究に関連するpolyamine生産のためのバイオテクノロジープロセスを最適化します(Liu et al., 2024)。
- 工業的に重要な金属の結合剤としてのsulfonimideリンカーを持つ水酸基末端デンドリマー。;金属結合における工業用途で極めて重要であるため工業化学物質製造の研究開発に影響を及ぼすデンドリマーの合成における1,3-diaminopropaneの効率を調べています′&(Abu Sbeih et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D23602-BULK:
D23602-1L:
D23602-25G:
D23602-500G:
D23602-2KG:
D23602-5L:
D23602-3KG:
D23602-250ML:
D23602-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック