Merck
D18609
Sigma-Aldrich
1,3-ジアミノ-2-プロパノール
95%
別名:
2-ヒドロキシ-1,3-プロパンジアミン, 1,3-ジアミノ-2-ヒドロキシプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
741859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES記法
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI Key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 1,3-ジアミノ-2-プロパノールは、さまざまな有機金属化合物の合成に使用される多用途の二座ジアミン配位子です。
  • 蛍光を発するdsDNAバインダーである、N1,N3-ビス(4-アミジノフェニル)プロパン-1,3-ジアミン(BAPPA)を合成するための前駆体です。 。
  • また、ペプチドデンドリマーの合成における分岐ユニットとしても使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D18609-BULK:
D18609-5G:
D18609-250G:
D18609-VAR:
D18609-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient Phosphodiester Binding and Cleavage by a ZnII Complex Combining Hydrogen?Bonding Interactions and Double Lewis Acid Activation.
Feng G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(42), 7056-7059 (2006)
Synthesis and esterolytic activity of catalytic peptide dendrimers.
Lagnoux D, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(5), 1215-1226 (2004)
Syntheses, structures, and electrochemical properties of inclusion compounds of cucurbit [8] uril with cobalt (III) and nickel (II) complexes.
Mitkina T V, et al.
Inorganic Chemistry, 47(15), 6748-6755 (2008)
Structure? activity relationships for cytotoxic ruthenium (II) arene complexes containing N, N-, N, O-, and O, O-chelating ligands.
Habtemariam A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(23), 6858-6868 (2006)
Bis-4-aminobenzamidines: versatile, fluorogenic A/T-selective dsDNA binders.
Vazquez O, et al.
Organic Letters, 12(2), 216-219 (2009)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D18609-5G4061833560914
D18609-25G4061833560907