About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
193.07
Beilstein:
9506932
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
mp
~288 °C (dec.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
InChI Key
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Spacer for preparing linked dimers
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72284-100MG:
72284-VAR:
72284-500MG:
72284-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
D.S. Holmes et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 503-503 (1993)
J. Stepinski et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 49, 407-407 (1994)