安全性情報
48925
Supelco
塩基性・中性サロゲート添加用Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
EPA 8270 Base-Neutral Surrogate Spike Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as 2-fluorobiphenyl, nitrobenzene-d5, and p-terphenyl-d14.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. EPA method 8270 is typically used to determine semivolatile organic compounds.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Fluorobiphenyl
    Nitrobenzene-d5
    p-Terphenyl-d14
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48925-VAR:
48925-1ML:
48925-BULK:
48925:4548173227979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of pyrethroid pesticides in sediment and waters by EPA Method 8270 gas chromatography/mass spectrometer (GC/MS) narrow-range scan selected ion monitoring
Heines LR and Halpin WP
ACS Symp. Ser., 991, 114-129 (2008)