安全性情報
46866-U
Supelco
EPA 8270 半揮発性物質内部標準Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 8270
610
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type Internal
包装
ampule of 25 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as acenaphthene-d10, chrysene-d12, 1,4-dichlorobenzene-d4, naphthalene-d8, perylene-d12, and phenanthrene-d10.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
アプリケーション
EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix is used as an internal standard to quantify intermediate-volatile and semi-volatile compounds (I/SVOCs) from domestic solid fuels by comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToF-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    Naphthalene-d8
    Perylene-d12
    Phenanthrene-d10
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46866-U:4548173293035
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)