安全性情報
79322
Supelco
Extractables and Leachables PE/PP mix for LC
certified reference material, TraceCERT®, 13 compounds, in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
in acetonitrile
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate
    2,4-Di-tert-butylphenol
    Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
    Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Palmitic acid
    Stearic acid
    Oleic acid
    Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)
    Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
    cis-13-Docosenoamide
    Ethyl 4-ethoxybenzoate
    Bisphenol A
    すべて表示 (13)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
引火点(℃)
2.0 °C - (Acetonitrile)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79322-1ML:4548173376745
79322-1ML-PW:
79322-VAR:
79322-5ML-PW:
79322-BULK:
79322-5ML:4548173376752
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)