安全性情報
80201
Supelco
Extractables and Leachables PE/PP mix for GC
certified reference material, TraceCERT®, 21 compounds, in tert-butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
in tert-butyl methyl ether
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 1,3-Di-tert-butylbenzene
  • 1-Octene
  • Butylated hydroxyanisole
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
  • 2-Ethylhexanoic acid
  • 2-Methyldodecane
  • 3-Methyl-4-methylene-2-hexanone
  • Isovaleric acid
  • 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
  • Benzophenone
  • 1-Decene
  • Dibutyl phthalate
  • Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
  • Docosane
  • Eicosane
  • Hexadecane
  • Isophorone
  • Octadecane
  • ε-Caprolactam
  • Ethylene glycol butyl ether
すべて表示 (21)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80201-5ML:
80201-5ML-PW:
80201-VAR:
80201-1ML-PW:
80201-1ML:
80201-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)