Merck
N4126
Sigma-Aldrich
ニコチン酸
≥98%
別名:
3-ピコリン酸, ナイアシン, ビタミンB3, ピリジン-3-カルボン酸, ペラグラ予防因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
white to off-white
mp
236-239 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニコチン酸は、ビタミンB3またはナイアシンとしても知られています。これは水溶性ビタミンです。ナイアシンは体内で合成するか、あるいは食事供給源から摂取することができます。
アプリケーション
ニコチン酸は、下記の用途で使用されています:
  • MSビタミンストック溶液の成分として
  • Escherichia coli細菌培養液中のシデロフォアの検出
  • Drosophila成体用の全化学組成が明らかな培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
ナイアシンは、ミトコンドリアの酸化的リン酸化によるアデノシン三リン酸(ATP)の産生に用いられる、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)の産生に関与しています。またナイアシンは、超低比重リポタンパク質(VLDL)およびアポリポタンパク質B(apo-B)の肝臓での産生を減少させます。ナイアシンが欠乏すると、ペラグラに至ります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N4126-1KG:
N4126-BULK:
N4126-5G:
N4126-VAR:
N4126-500G:
N4126-100G:
N4126-BULK-DK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vitamin B3 and sirtuin function
Denu J M
Trends in Biochemical Sciences, 30(9), 479-483 (2005)
An investigation into the pathogenic properties of Escherichia coli strains BLR, BL21, DH5 alpha and EQ1
Chart H, et al.
Journal of Applied Microbiology, 89(6), 1048-1058 (2000)
Variation in availability of niacin in grain products
Wall JS and Carpenter KJ
Food Technology (1988)
Mechanism of action of niacin
Kamanna V S and Kashyap M L
The American Journal of Cardiology, 101(8), S20-S26 (2008)
A holidic medium for Drosophila melanogaster
Piper M D W, et al.
Nature Methods, 11(1), 100-100 (2014)
資料
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.