安全性情報
46824-U
Supelco
EPA CLP 半揮発性物質サロゲートスタンダードMix
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
US EPA/CLP
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
4000 μg/mL each component in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as 2-chlorophenol-3,4,5,6-d4, 1,2-dichlorobenzene-d4, 2-fluorobiphenyl, 2-fluorophenol, nitrobenzene-d5, phenol-d6, p-terphenyl-d14, and 2,4,6-tribromophenol.
US EPA Contract Laboratory Program (CLP) methods are analytical methods for identifying and quantifying organic compounds on the EPA′s Target Compound List (TCL) in groundwater, sediment, and soil samples at abandoned hazardous waste sites.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
    すべて表示 (8)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46824-U:4548173242828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)