安全性情報
8.18522
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
別名:
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
91.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
210-475-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
転移温度
flash point 138 °C
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI Key
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体