Merck
107271
Sigma-Aldrich
(±)-3-クロロ-1,2-プロパンジオール
98%
別名:
α-クロロヒドリン, α-グリセロールクロロヒドリン, α-モノクロロヒドリン, 3-MCPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
110.54
Beilstein:
635684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.04 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
密度
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI Key
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-クロロ-1,2-プロパンジオールは、Corynebacterium sp. N-1074株の細胞抽出物により(R)-3-クロロ-1,2-プロパンジオール にエナンチオ選択的に変換されます。食品中にみられる遊離(ジオール)型およびエステル化(脂肪酸)型の汚染物質です
アプリケーション
(±)-3-クロロ-1,2-プロパンジオールは、色素中間体の製造に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
3-クロロ-1,2-プロパンジオールは強力なげっ歯類化学療法剤です
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Kidney, Testes
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
107271-10L:
107271-BULK:
107271-25ML:4548173306162
107271-1L:
107271-500ML:4548173306179
107271-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Nakamura et al.
Journal of bacteriology, 174(23), 7613-7619 (1992-12-01)
During the course of the transformation of 1,3-dichloro-2-propanol (DCP) into (R)-3-chloro-1,2-propanediol [(R)-MCP] with the cell extract of Corynebacterium sp. strain N-1074, epichlorohydrin (ECH) was transiently formed. The cell extract was fractionated into two DCP-dechlorinating activities (fractions Ia and Ib) and
Antifertility activity of 3-chloro-1, 2-propanediol (U-5897) on male rats.
E Samojlik et al.
Biology of reproduction, 2(2), 299-304 (1970-04-01)
W Seefelder et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 25(4), 391-400 (2008-03-19)
3-Mono-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) is a contaminant that occurs in food in its free (diol) form as well as in an esterified (with fatty acids) form. Using a simple intestinal model, it was demonstrated that 3-MCPD monoesters and 3-MCPD diesters are accepted
Ching-Yu Lin et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 28(1), 75-80 (2009-06-06)
Sperm ATP is derived primarily from either glycolysis or mitochondrial oxidative phosphorylation. In the present studies, (1)H NMR spectroscopy was used to characterize the metabolite profile in primate sperm treated either with alpha-chlorohydrin (ACH), a known inhibitor of sperm glycolysis
Z Zelinková et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 25(6), 669-676 (2008-05-20)
A series of twelve breast milk samples were analysed by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) operated in selected ion monitoring mode for 3-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD). Whilst none of the samples contained 3-MCPD above the limit of detection of 3 microg kg(-1) milk