安全性情報
8.18339
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenol
for synthesis
別名:
2-Methoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-964-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
750 °C
有効性
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
28-32 °C
転移温度
flash point 82 °C
密度
1.13 g/cm3 at 21 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4