蒸気密度
4.27 (vs air)
蒸気圧
0.11 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
solid
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- パーオキシダーゼ酵素活性測定の基質として
- ラッカーゼ活性測定の基質として
- パーオキシダーゼ(POD)活性試験での試薬として
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5502-100G:
G5502-500G:
G5502-BULK:
G5502-VAR:
G5502-1KG:
G5502-250G:
試験成績書(COA)