About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O2
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
詳細
リグスチリドは、フタリド誘導体であり、ダンギ精油および中国の薬用ハーブであるRhizoma Chuanxiongの主要な脂溶性化合物の1つです。
アプリケーション
リグスチリドは、in vitroおよびin vivo試験で、ラット軟骨細胞およびニトロプルシドナトリウム(SNP)で刺激した軟骨細胞に対する抗アポトーシス作用を試験するための処理に使用されています。脂肪食を摂取したマウスに対する抗動脈硬化作用およびtert-ブチルヒドロペルオキシド (t-BHP)で刺激したEA.hy926細胞に対する細胞保護作用を検討するための処理としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リグスチリドは血管平滑筋細胞の増殖および細胞周期の進行を阻害し、血管収縮を阻害します。血管拡張、抗血栓、セロトニン作動性活性を亢進し、血小板凝集を減少させます。心血管系疾患や虚血性脳障害の研究および治療において、幅広いアプリケーションを持っていることが示されています。リグスチリドは、神経因性疼痛および炎症性疼痛を軽減することができます。したがって、原発性月経困難症などの複数の疼痛症候群の治療薬として使用できる可能性があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00400-VAR:
SMB00400-BULK:
SMB00400-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pharmacokinetics and Metabolism of Ligustilide, a Major Bioactive Component in Rhizoma Chuanxiong, in the Rat
Yan R, et al.
Drug Metabolism and Disposition (2007)
Ligustilide ameliorates neuroinflammation and brain injury in focal cerebral ischemia/reperfusion rats: involvement of inhibition of TLR4/peroxiredoxin 6 signaling.
Kuang X, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 71, 165-175 (2014)
Ligustilide attenuates pain behavior induced by acetic acid or formalin
Du J, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 112(1), 211-214 (2007)