Merck
377430
Sigma-Aldrich
アリルイソチオシアナート
95%
別名:
AITC, マスタードオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2NCS
CAS番号:
分子量:
99.15
Beilstein:
773748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI Key
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アリルイソチオシアネート(AITC)は以下のような研究で使用されます:
  • マスタード摂取後のヒト尿中のAITCのN-アセチルシステインコンジュゲートの定量化
  • 梨に存在するPenicillium expansum、特にチアベンダゾール(TBZ)耐性のP. expansum 株に対するAITC蒸気の 抗真菌毒性がin vivoで評価され、AITC処置がTBZの代替となり得るかどうか検証されています。
  • いくつかの有機硫黄化合物によるマウス赤白血病細胞におけるヒストンのアセチル化の誘導の研究。
生物化学的/生理学的作用
アブラナ科の野菜に含まれる天然成分です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377430-VAR:
377430-500G:
377430-BULK:
377430-100G:
377430-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antifungal vapour-phase activity of allyl-isothiocyanate against Penicillium expansum on pears.
Mari M, et al.
Plant Pathology, 51(2), 231-236 (2002)
I M Bruggeman et al.
Toxicology and applied pharmacology, 83(2), 349-359 (1986-04-01)
Ally isothiocyanate has been reported to be a bladder carcinogen in male rats. On the other hand, benzyl isothiocyanate is an anti-carcinogen. These contradicting properties led us to investigate the cytotoxicity of these compounds in RL-4 rat hepatocytes. Since conjugation
Francielle de Vargas Pinheiro et al.
European journal of pharmacology, 747, 105-113 (2014-12-17)
Sympathetic fibres maintain some forms of neuropathic pain, but the underlying mechanisms are poorly understood. Therefore, this study investigated the possible involvement of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) and the role of the sympathetic nervous system (involved in sympathetically
Ying Li et al.
Journal of colloid and interface science, 438, 130-137 (2014-12-03)
Allyl isothiocyanate (AITC), an organosulfur compound in cruciferous vegetables, is a natural antimicrobial and potential chemopreventive agent. However, the instability of AITC in aqueous systems restrains its applications. In this study, oil-in-water AITC nanoemulsion was prepared by the emulsion inversion
Jill M Recla et al.
Pain, 160(8), 1740-1753 (2019-07-25)
Identification of genetic variants that influence susceptibility to pain is key to identifying molecular mechanisms and targets for effective and safe therapeutic alternatives to opioids. To identify genes and variants associated with persistent pain, we measured late-phase response to formalin
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
377430-500G4061837247378
377430-100G4061831835618
377430-5G4061837247385