Merck
PHL82372
ピロカテコール
phyproof® Reference Substance
別名:
1,2-ジヒドロキシベンゼン, 1,2-ベンゼンジオール, 2-ヒドロキシフェノール, カテコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
471401
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
flakes
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI Key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL82372-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)