Merck
P0381
Sigma-Aldrich
ピロガロール
≥98% (HPLC)
別名:
1,2,3-トリヒドロキシベンゼン, 2,3-ジヒドロキシフェノール, ピロガロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OH)3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
907431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 167.7 °C)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
pH
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI Key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピロガロールはポリフェノールおよび多感作用物質の 1 種であり、Microcystis aeruginosa および Emblica officinalis 中に見出されています。
アプリケーション
ピロガロールは以下のように用いられています:
  • スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)測定に
  • ミトコンドリア DNA への修飾導入およびその特徴付け
  • 白バラ花弁抽出液のブタノール画分中のピロガロールの存在確認のための標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ピロガロールはスーパーオキシドアニオン(O2-)生成を誘導し、金属イオンの存在下、DNA および脂質への酸化的損傷を刺激します。
品質
黒い微小片が入っている場合があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0381-100G:
P0381-250G:
P0381-25G:
P0381-500G:
P0381-BULK:
P0381-50G:
P0381-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neuroprotective effects of a butanol fraction of Rosa hybrida petals in a middle cerebral artery occlusion model
Yang G, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21(6), 454-454 (2013)
Mitochondrial DNA acquires immunogenicity on exposure to nitrosative stress in patients with vitiligo
Al-Shobaili HA and Rasheed Z
Human immunology, 75(10), 1053-1061 (2014)
Caspase inhibitor decreases apoptosis in pyrogallol-treated lung cancer Calu-6 cells via the prevention of GSH depletion
Han YH, et al.
International Journal of Oncology, 33(5), 1099-1105 (2008)
Pyrogallol induces G2-M arrest in human lung cancer cells and inhibits tumor growth in an animal model
Yang CJ, et al.
Lung Cancer, 66(2), 162-168 (2009)
Effect of oxaliplatin combined with polyenephosphatidylcholine on the proliferation of human gastric cancer SGC-7901 cells
Jiang T, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4538-4546 (2016)