Merck
254002
Sigma-Aldrich
ピロガロール
ACS reagent
別名:
1,2,3-トリヒドロキシベンゼン, 2,3-ジヒドロキシフェノール, ピロガロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OH)3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
907431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 167.7 °C)
形状
solid
強熱残分
≤0.005%
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI Key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピロガロールはアルカリ溶液中で急速に自動酸化されます。この特性により、そのアルカリ性溶液は一般にガスから酸素を除去するために使用されます。また、ピロガロールは、メチル化によるピロガロールモノメチルエーテルの調製と、改変Nencki反応によるガラクトフェノンの調製に使用される場合もあります。
金属錯化剤
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254002-25G:
254002-10G:
254002-1KG:
254002-BULK:
254002-VAR:
254002-250G:
254002-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Involvement of the superoxide anion radical in the autoxidation of pyrogallol and a convenient assay for superoxide dismutase.
Marklund S and Marklund G.
European Journal of Biochemistry, 47(3), 469-474 (1974)
Involvement of the superoxide anion radical in the autoxidation of pyrogallol and a convenient assay for superoxide dismutase
Marklund S & Marklund G
FEBS Journal, 47(3) (1974)
Pyrogallol 1-monomethyl ether
Surrey AR
Organic Syntheses, 26, 90-90 (1946)
Gallacetophenone
Badhwar IC and Venkataraman K
Organic Syntheses, 14, 40-40 (1934)
Sanja Matić et al.
Mutation research, 755(2), 81-89 (2013-07-09)
The present study was undertaken to investigate the hepatoprotective effect of the methanol extract of Cotinus coggygria Scop. in rats exposed to the hepatotoxic compound pyrogallol. Assessed with the alkaline version of the comet assay, 1000 and 2000mg/kg body weight
プロトコル
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.