グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
515 °C
有効性
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
bp
287 °C/1013 hPa
mp
172 °C (decomposition)
転移温度
flash point 165 °C
溶解性
70 g/L
密度
1.358 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- To synthesize metal nanoparticles by reduction of metal salt precursors.
- For the reduction of aryldiazonium salt intermediates to aromatic compounds.
- In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to prepare urchin-like gold nanoparticles via a one-pot seedless growth process.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN28223330500:
8223330501:
8223330250:
IN28223330100:
8223339025:
8223332501:
IN28223339025:
8223331000:
8223330521:
8223330000:
試験成績書(COA)