Merck
B1378
Sigma-Aldrich
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール
≥99.0% (GC), powder
別名:
2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール, BHT, DBPC, ブチルヒドロキシトルエン, ブチル化ヒドロキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
1911640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
自己発火温度
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
vegetable oils: soluble
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • BHTの熱分解特性とその過酸化物(BHTOOH):BHTは、特定の条件下でBHTOOHへ分解する、その優れた抗酸化特性が注目されています(S Dai, et al.、2024)。
  • 低応力ポリマーネットワークにおける緩和機構:BHTは、歯科用複合材料の機械的特性と耐久性に及ぼす影響を評価するためのポリマーネットワークに使用されています(SH Lewis, et al.、2024)。
  • 医薬品包装用ラベルの適合性および安全性:本研究は、ラベルに含まれるBHTを検出し、その安定化特性から医薬品包装に広く使用されていることを示しています(C Fu, et al.、2023)。
生物化学的/生理学的作用
ブチルヒドロキシトルエン(BHT)はフェノール系酸化防止剤です。これは脂質過酸化を阻害することが知られています。マウスにおいて肺損傷の原因となり、また腫瘍を促進しますが、これはBHTの代謝産物である、6-tert-ブチル-2-[2'-(2'-ヒドロキシメチル)-プロピル]-4-メチルフェノールによるものです。BHTの代謝産物はまた、培養細胞内でDNA鎖を分断し、ヌクレオソーム間DNA断片化(アポトーシスの特徴)を引き起こすことも報告されています。ラットにおいては、1回のBHTの腹腔内投与(体重1 kgあたり60 mg)により、肝臓、腎臓、心臓、脾臓、脳、肺における核酸DNAメチル化酵素活性の大幅な上昇を引き起こします。肺胞マクロファージをBHTでインキュベーションすることにより、TNF-αレベルの大幅な減少が見られましたが、このことは、この抗酸化剤が炎症を抑えたというメカニズムにより説明されます。アスピリン処理をした血小板をBHTでプレインキュベーションすることにより、分泌、凝集、およびプロテインキナーゼC活性化因子により引き起こされるタンパク質リン酸化が阻害されます。BHTはまたアフラトキシンB1による肝臓がん形成の開始を阻害することも知られています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1378-500G:4548173947372
B1378-1KG:4548173947365
B1378-100G:4548173947358
B1378-BULK:
B1378-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nadja S Sieber-Ruckstuhl et al.
Scientific reports, 9(1), 6015-6015 (2019-04-14)
Glucocorticoids (GCs) are critical regulators of metabolic control in mammals and their aberrant function has been linked to several pathologies. GCs are widely used in human and veterinary clinical practice as potent anti-inflammatory and immune suppressive agents. Dyslipidaemia is a
A M Vijesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5591-5597 (2011-10-05)
In the present study two new series of Hantzsch 1,4-dihydropyridine derivatives (1,4-DHPs) containing substituted pyrazole moiety (4a-f and 5a-f) were synthesized by the reaction of 3-aryl-1H-pyrazole-4-carbaldehydes with 1,3-dicarbonylcompounds (ethylacetoacetate and methylacetoacetate) and ammonium acetate. The newly synthesized compounds were characterized
Xiao-Juan Duan et al.
Journal of natural products, 70(7), 1210-1213 (2007-07-03)
Four new highly brominated and fully substituted mono- and bis-phenols, 1-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)pyrrolidin-2-one (1), 1,2-bis(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxyphenyl)ethane (2), 6-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)-2,5-dibromo-3,4-dihydroxybenzyl methyl ether (3), and 2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl methyl sulfone (4), were characterized from the marine red alga Symphyocladia latiuscula. In addition, five known bromophenols, bis(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxyphenyl)methane (5), bis(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)
Gen-ichiro Arimura et al.
Plant physiology, 146(3), 965-973 (2008-01-01)
Continuous mechanical damage initiates the rhythmic emission of volatiles in lima bean (Phaseolus lunatus) leaves; the emission resembles that induced by herbivore damage. The effect of diurnal versus nocturnal damage on the initiation of plant defense responses was investigated using
Stefanie Engleitner et al.
International journal of oncology, 56(4), 1034-1044 (2020-04-23)
Metastatic cancer cells cross endothelial barriers and travel through the blood or lymphatic fluid to pre‑metastatic niches, leading to their colonisation. 'S' stereoisomer 12S‑hydroxy‑5Z,8Z,10E,14Z‑eicosatetraenoic acid [12(S)‑HETE] is secreted by a variety of cancer cell types and has been indicated to
プロトコル
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.