W218405
ブチル化ヒドロキシトルエン
≥99%, FCC, FG
別名:
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール, 2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール, BHT, DBPC, ブチルヒドロキシトルエン, ブチル化ヒドロキシトルエン
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.115
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
自己発火温度
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- コクヌストモドキの化学物質に対する反応における臭覚結合タンパク質 C12 の役割:この論文では、BHT が昆虫の生化学に与える影響、特に害虫の臭覚結合タンパク質の結合親和性に与える影響について調査し、より効果的な害虫駆除戦略の開発に役立つ知見を提供しています(Wang et al., 2024)。
- 新規アリールピペラジン誘導体(LQFM181)が、in vitro および in vivo モデルにおいて、3-ニトロプロピオン酸による神経毒性を防御:BHT を比較標準物質として用いた神経保護剤の試験では、酸化ストレスおよび神経保護に関連する生化学的経路における BHT の役割が強調されています(Campos et al., 2024)。
- 単一の安定性指示高性能液体クロマトグラフィー法による外用薬中のフィプロニル、ペルメトリンおよびそれらの主要関連物質の同時定量:BHT は医薬品の安定性および完全性を評価するための内部標準物質として使用されており、医薬品解析におけるその有用性を実証しています(Rathnasekara et al., 2024)。
- 抗酸化剤としてのピラノ[2,3-c]ピラゾール縮環スピロオキサゾール連結 1,2,3-トリアゾール:Α-アミラーゼおよび DPP4 活性の阻害を介した糖尿病治療薬開発における有用性の調査:この研究では、新たに合成された化合物の有効性を比較するために、BHT を基準抗酸化剤として使用し、糖尿病治療のための抗酸化研究におけるベンチマークを提供しています(Chahal et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W218405-10KG:
W218405-25KG-K:
W218405-SAMPLE:
W218405-20KG-K:
W218405-1KG:
W218405-BULK:
W218405-VAR-K:
W218405-1KG-K:4548173981628
W218405-20KG:
W218405-10KG-K:4548173981611
W218405-SAMPLE-K:
W218405-25KG:
W218405-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W218405-1KG | |
W218405-20KG | |
W218405-20KG-K | 4061834403760 |
W218405-25KG-K | |
W218405-10KG | |
W218405-10KG-K | 4061835565269 |
W218405-1KG-K | 4061835565276 |
W218405-25KG | |
W218405-SAMPLE | |
W218405-SAMPLE-K | 4061835565283 |