Merck
07293
Supelco
tert-ブチルヒドロキノン
analytical standard
別名:
2-(1,1-ジメチルエチル)-1,4-ベンゼンジオール, NSC 4972
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3-1,4-(OH)2
CAS番号:
分子量:
166.22
Beilstein:
637923
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
855 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
127-129 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI Key
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-Butylhydroquinone (TBHQ) is the primary metabolite of butylated hydroxyanisole. It is a widely used food antioxidant that acts by blocking free radicals to prevent the rancidity of oils and fats. TBHQ is also used as an antioxidant in cosmetic products.
アプリケーション
tert-Butylhydroquinone may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in soybean biodiesel by differential pulse voltammetry (DPV) on glassy carbon (GC) electrode, and in oils, foods, biological fluids, and cosmetics by various chromatography techniques.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07293-BULK:
07293-VAR:
07293-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cytotoxicity and DNA damage properties of tert-butylhydroquinone (TBHQ) food additive
Eskandani M, et al.
Food Chemistry, 153(6), 315-320 (2014)