蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
crystals
自己発火温度
>380 °C
有効性
7710 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
100-105 °C (decomposition)
密度
1.33 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
500‑600 kg/m3
官能基
peroxide
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Benzoyl peroxide is an organic peroxide commonly used to initiate free radical polymerizations and to form copolymers through grafting reactions. It is also used as an oxidizer during chemical reactions.
アプリケーション
Benzoyl peroxide is used:
- In the direct N–O bond synthesis from 1,2-diamines.
- As an initiator in the synthesis of the cross-linked unsaturated copolymer by cross-linking methyl methacrylate with Poly (2-butene maleate) polyester.
アナリシスノート
Assay (iodometric): 72,0 - 77,0 %(m)
Melting range (after drying): 102 - 105 °C
Identity (IR): conforms
Melting range (after drying): 102 - 105 °C
Identity (IR): conforms
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Direct N--O bond formation via oxidation of amines with benzoyl peroxide
Chemical Science, 10(71), 2124-2129 (2019)