蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.3891 (lit.)
bp
109-110 °C (lit.)
密度
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
peroxide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
168521-250ML:
168521-5ML:
168521-VAR:
168521-BULK:
168521-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
168521-1L | 4061838749901 |
168521-250ML | 4061838749918 |
168521-5ML | 4061838749925 |