Merck
159042
Sigma-Aldrich
Luperox® P, tert-ペルオキシ安息香酸ブチル
98%
別名:
ペルオキシ安息香酸tert-ブチル, 過安息香酸tert-ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
194.23
Beilstein:
1342734
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.7 (vs air)
蒸気圧
3.36 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
溶解性
water: soluble 1.18 g/L
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
peroxide
phenyl
SMILES記法
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルペルオキシベンゾエート (TBPB)-媒介による2-イソシアノバイアリールの1,4-ジオキサンへの挿入が報告されています。
アプリケーション
Luperoxは、重合及び架橋の触媒として使用されました。また、開始剤として、下記の過程において使用されました:
  • 2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシ(TEMPO)-4-オキシアセトアミド-(3 プロピロトリオキシシラン) のポリ(エチレンコオクタン)へのグラフト化、
  • 化学蒸着開始によるコンフォーマルなポリ(シクロヘキシルメタクリレート)薄膜の調製
法的情報
Arkema社の製品です。
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
159042-500G:
159042-100G:
159042-BULK:
159042-5G:
159042-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jingjing Xu et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(7), 2410-2416 (2011-06-08)
Conformal poly(cyclohexyl methacrylate) (pCHMA) thin films were synthesized via initiated chemical vapor deposition (iCVD), with tert-butyl peroxybenzoate (TBPOB) as the initiator, representing the first time that TBPOB has been used as an initiator for iCVD synthesis. Using TBPOB instead of
Structural comparison of products from peroxide-initiated grafting of vinylsilane and silane-functionalized nitroxyl to hydrocarbon and polyolefin substrates.
Weaver JD, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(13), 4542-4555 (2008)
Jia-Jia Cao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(49), 6439-6442 (2014-04-05)
An efficient method for the construction of 6-alkyl phenanthridines by tert-butyl peroxybenzoate (TBPB)-mediated 2-isocyanobiaryl insertion with 1,4-dioxane was established. Two new C-C bonds were formed in this reaction via a sequential C(sp(3))-H/C(sp(2))-H bond functionalization under metal-free conditions.
Chengguo Liu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-10)
New tung oil (TO)-based, unsaturated, co-ester (Co-UE) macromonomers bearing steric hindrance were synthesized by modifying a TO-based maleate (TOPERMA) monomer with an anhydride structure with hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and methallyl alcohol (MAA), respectively. The obtained Co-UE monomers (TOPERMA-HEMA and TOPERMA-MAA)
Margaret Hanausek et al.
Carcinogenesis, 25(3), 431-437 (2003-11-25)
Screening of newly synthesized organic peroxides for tumor initiating/promoting activity would be greatly facilitated if predictive methodologies could be developed using topical exposures shorter than those required for definitive tumor assessment in mouse skin models. Nine organic peroxides [benzoyl peroxide