アッセイ
75%
自己発火温度
176 °F
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
105 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 逆乳化重合による導電性ポリピロール合成の酸化剤。
- 置換イミドの合成における穏やかな酸化剤およびカルボン酸源。
- ポリ(ε-カプロラクトン)/セルロースナノフィブリル:相溶化剤(PCL/CNF:MX)のバイオナノ複合材調製におけるラジカル開始剤。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517909-5G:4548173922782
517909-100G:4548173922775
517909-500G:4548173943152
517909-VAR:
517909-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)