安全性情報
8.20248
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl peroxide
for synthesis
別名:
Di-tert-butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18O2
CAS番号:
分子量:
146.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352120
EC Index Number:
203-733-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1000 hPa ( 110 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
182 °C
有効性
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
-40 °C
転移温度
flash point 4 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Combustion characteristics of DTBP: Investigates the combustion characteristics of DTBP, emphasizing its role as a cetane booster and a source for methyl radicals, which are essential in studying elementary reactions (Preubker et al., 2021).
  • DTBP in alpha-Alkylation of alpha-Amino Carbonyl Compounds: Details a DTBP-promoted alpha-alkylation process that enhances the synthesis efficiency of alpha-amino carbonyl compounds by simple alkanes (Peng et al., 2014).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.795 - 0.797
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質