Merck
510742
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine
別名:
ジフェニルシクロヘキシルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
268.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
品質水準
mp
58-62 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2
InChI Key
ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
510742-1G:
510742-5G:
510742-BULK:
510742-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)