アッセイ
≤77%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
69-71 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
InChI Key
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
273031-VAR:
273031-1KG:
273031-BULK:
273031-100G:
273031-25G:
273031-500G:
273031-10KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.