Merck
139939
Sigma-Aldrich
trans-スチルベン
96%
別名:
trans-1,2-ジフェニルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
180.25
Beilstein:
1616740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI Key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
遷移金属で触媒された不斉エポキシ化やジヒドロキシル化で一般に用いられます
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
139939-BULK:
139939-VAR:
139939-1KG:
139939-25G:
139939-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
臭素 reagent grade
Sigma-Aldrich
207888
臭素
4,4'-DIMETHYLSTILBENE AldrichCPR
S806838
4,4'-DIMETHYLSTILBENE
Nisha Dhiman et al.
Scientific reports, 9(1), 13133-13133 (2019-09-13)
This is the first report on de novo transcriptome of Dactylorhiza hatagirea, a critically-endangered, terrestrial orchid of alpine Himalayas. The plant is acclaimed for medicinal properties but little is known about its secondary-metabolites profile or cues regulating their biosynthesis. De
Ravindra Suryakant Hegade et al.
Journal of chromatography. A, 1586, 116-127 (2018-12-26)
The possibilities of chiral Stationary-Phase Optimized Selectivity Supercritical Fluid Chromatography (SOS-SFC) are studied for improving separations of mixtures of enantiomers on coupled chiral polysaccharide columns. This new chiral methodology in SFC requires a limited number of preliminary analyses, while it
Femtosecond real-time probing of reactions. 20. Dynamics of twisting, alignment, and IVR in the trans-stilbene isomerization reaction
Baskin, J. Spencer, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(29), 11920-11933 (1996)
Tetrahedron Letters, 32, 5761-5761 (1991)
Synlett, 407-407 (1992)