Merck
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
別名:
tert-Butyl stilbene, tBustb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28
CAS番号:
分子量:
292.46
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
mp
177-182 °C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
InChI Key
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919810-VAR:
919810-1G:
919810-BULK:
919810-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)