Merck
383163
Sigma-Aldrich
酸化ニオブ(IV)
99.9% trace metals basis
別名:
Niobium dioxide, Niobium dioxide (NbO2 ), Niobium oxide (Nb2 O4 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NbO2
CAS番号:
分子量:
124.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
密度
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
InChI Key
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
383163-5G:
383163-VAR:
383163-25G:
383163-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
383163-5G4061831964028
383163-25G