Merck
336602
Sigma-Aldrich
塩化ニオブ(V)
≥99.9% trace metals basis
別名:
五塩化ニオブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NbCl5
CAS番号:
分子量:
270.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
密度
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
[Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2などの混合クロロ-アリールオキシド化合物の生成に使用されます。これらは、歪んだ六配位構造を持つピリジンまたはホスフィン付加体を生成します。†
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
336602-50G:
336602-BULK:
336602-10G:
336602-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
336602-10G4061826743096
336602-50G4061826743102