Merck
218634
Sigma-Aldrich
塩化タンタル(V)
99.8% trace metals basis
別名:
五塩化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TaCl5
CAS番号:
分子量:
358.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
不純物
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
[Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2などの混合クロロアリールオキシド化合物を生成するために使用され、これらは歪んだ6座配位構造のピリジンまたはホスフィン付加物を形成します。電子および安定性の研究が行われたCsErTa6Cl18などの新しいエッジブリッジ八面体M6クラスター化合物の出発物質としても使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
218634-100G:
218634-BULK:
218634-5G:
218634-25G:
218634-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);