Merck
1.12285
Sigma-Aldrich
Niobium(V) chloride
98+
別名:
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl5Nb
CAS番号:
分子量:
270.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-059-8
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205 °C
密度
2.75 g/cm3
かさ密度
1450 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
アナリシスノート
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1