グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
密度
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
510696-5G:
510696-BULK:
510696-25G-PW:
510696-VAR:
510696-5G-PW:
510696-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
従来の方法ではしばしば製造が困難であった化合物を合成するために、過去20年間、固相メタセシス(SSM:Solid-state metathesis)と呼ばれる新手法が開発されてきました。
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
関連コンテンツ
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.