Merck
642452
Sigma-Aldrich
塩化モリブデン(V)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis (excluding W)
別名:
Molybdenum pentachloride, Molybdenum(5+) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoCl5
CAS番号:
分子量:
273.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
蒸気圧
1.75 mmHg ( 25 °C)
131 mmHg ( 250 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis (excluding W)
フォーム
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
268 °C (lit.)
mp
194 °C (lit.)
密度
2.928 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Mo/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化モリブデン(V)は、五塩化モリブデンとも呼ばれ、高い酸化電位を持つルイス酸です。有機合成や高分子化学の分野で触媒として広く使用されています。化学気相成長の前駆体としても使用されます。
アプリケーション
塩化モリブデン(V)は以下の用途で使用できます:
  • 第二級ベンジルアルコールのアミド化触媒として。
  • 原子層堆積法によりMoS2薄膜を作製するための前駆体として。
  • ブタジエンの配位重合の一次触媒として。
  • NaイオンおよびLiイオン電池用の優れたアノード材料の作製。
  • 高分極および低エネルギー密度の問題を克服するため、Li–O2電池の二重機能レドックスメディエーターとして。。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
642452-10G-PW:
642452-VAR:
642452-BULK:
642452-2G:4548173953281
642452-2G-PW:
642452-10G:4548173953274
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Mladen Litvić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(11), 3676-3681 (2012-05-02)
Mo(VI) and Mo(V) salts both react selectively with Hantzsch esters to produce substitute pyridines in good-to-excellent yield (75-99%). The remarkable reactivity and selectivity of MoOCl(4) under reflux of acetonitrile and MoCl(5) in dichloromethane at room temperature encouraged us to propose
H I Ogawa et al.
Mutation research, 320(1-2), 133-140 (1994-01-01)
A series of metal chlorides were subjected to the wing spot test of Drosophila melanogaster. In the test, larvae trans-heterozygous for the wing-hair mutations mwh and flr were orally treated at the third instar stage with a test compound and
Kristina Hackeloer et al.
Organic letters, 13(5), 916-919 (2011-02-02)
A domino sequence involving various MoCl(5)-mediated oxidations followed by trapping and supposed [3,3]-sigmatropic rearrangement provides a fast access to the full carbon skeleton of metasequirin-B. A variety of different moieties R(1) and R(2) are tolerated.
Simon Trosien et al.
Organic letters, 14(12), 2976-2979 (2012-06-05)
The strong oxidative power of molybdenum pentachloride gives rise to an efficient oxidative C-C bond formation of benzil derivatives to the corresponding 9,10-phenanthrenequinones. A highly complementary method to previous approaches was developed. The required derivatives are accessible in a modular
資料
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
すべて表示
プロトコル
Sigma-Aldrich presents an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
関連コンテンツ
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.