Merck
208353
Sigma-Aldrich
塩化モリブデン(V)
95%
別名:
Molybdenum pentachloride, Pentachloromolybdenum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoCl5
CAS番号:
分子量:
273.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1.75 mmHg ( 25 °C)
131 mmHg ( 250 °C)
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
<0.5% insoluble matter
bp
268 °C (lit.)
mp
194 °C (lit.)
密度
2.928 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Mo/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化モリブデン(V)は、多数の有機反応で触媒や試薬として広く使用されているルイス酸です。モリブデン金属の直接塩素化または還流下の塩化チオニルとMoO3により調製できます。
アプリケーション
塩化モリブデン(V)は、以下のための効率的な触媒として使用できます:
  • ニトロベンゼンとアルコールとの縮合およびアルケニルリチウム試薬のC-Cカップリング
  • スルホンアミドおよびカルバメートを用いるベンジル型アルコールと直接アミド化
アルキルハライド、アルケン、アルキンの塩素化に使用できます。
また、官能基選択的なカルボニル化合物のアルケン化のためのアルミナ/モリブデンナノコンポジットおよびメチレンモリブデン試薬を合成するための前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208353-100G:4548173931180
208353-25G:4548173931197
208353-500G:
208353-BULK:
208353-VAR:
208353-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kumar, S. Manickam, M.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1615-1615 (1997)
Mladen Litvić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(11), 3676-3681 (2012-05-02)
Mo(VI) and Mo(V) salts both react selectively with Hantzsch esters to produce substitute pyridines in good-to-excellent yield (75-99%). The remarkable reactivity and selectivity of MoOCl(4) under reflux of acetonitrile and MoCl(5) in dichloromethane at room temperature encouraged us to propose
H I Ogawa et al.
Mutation research, 320(1-2), 133-140 (1994-01-01)
A series of metal chlorides were subjected to the wing spot test of Drosophila melanogaster. In the test, larvae trans-heterozygous for the wing-hair mutations mwh and flr were orally treated at the third instar stage with a test compound and
Kristina Hackeloer et al.
Organic letters, 13(5), 916-919 (2011-02-02)
A domino sequence involving various MoCl(5)-mediated oxidations followed by trapping and supposed [3,3]-sigmatropic rearrangement provides a fast access to the full carbon skeleton of metasequirin-B. A variety of different moieties R(1) and R(2) are tolerated.
Simon Trosien et al.
Organic letters, 14(12), 2976-2979 (2012-06-05)
The strong oxidative power of molybdenum pentachloride gives rise to an efficient oxidative C-C bond formation of benzil derivatives to the corresponding 9,10-phenanthrenequinones. A highly complementary method to previous approaches was developed. The required derivatives are accessible in a modular
資料
従来の方法ではしばしば製造が困難であった化合物を合成するために、過去20年間、固相メタセシス(SSM:Solid-state metathesis)と呼ばれる新手法が開発されてきました。
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.