Merck
208272
Sigma-Aldrich
塩化バナジウム(III)
97%
別名:
塩化バナジウム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VCl3
CAS番号:
分子量:
157.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
密度
3 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[V](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vanadium(III) chlorideはさまざまな酸化状態を有する結晶性固体です。有機合成、重合プロセス、レドックス電池などの触媒として広く用いられています。還元剤として作用します。
アプリケーション
塩化バナジウムは、水サンプル中の硝酸及び亜硝酸の測定において還元剤として使用することができます。レドックスフロー電池に使用することができます。塩化バナジウム(III)は水中のベンズアルデヒドのピナコールカップリング反応を触媒します。またアセトニドの化学選択的脱保護においてマイルドで効率の良い触媒としても作用します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208272-VAR:
208272-1G:
208272-PZ:
208272-100G:
208272-BULK:
208272-25G:
208272-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vanadium (III) chloride: A mild and efficient catalyst for the chemoselective deprotection of acetonides.
Sabitha G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 238(1), 229-232 (2005)
Chiara Pennesi et al.
PloS one, 8(10), e76870-e76870 (2013-11-10)
The use of dried and re-hydrated biomass of the seagrass Posidonia oceanica was investigated as an alternative and -low-cost biomaterial for removal of vanadium(III) and molybdenum(V) from wastewaters. Initial characterisation of this biomaterial identified carboxylic groups on the cuticle as
Xiaoliang Xu et al.
The Journal of organic chemistry, 70(21), 8594-8596 (2005-10-08)
A catalytic pinacol coupling using water as a solvent was performed by a catalytic amount of vanadium(III) chloride and metallic Al as a co-reductant. A combination forms a binary catalytic system, being in sharp contrast to the reaction in organic
Thanh-Binh Nguyen et al.
Environmental management, 63(4), 455-465 (2018-02-06)
The objective of this study was to examine the feasibility of sewage sludge composting using a simple aeration method. Two consecutive composting trials (run A and run B) using Japanese sludge and woodchips (1:1, v/v) were conducted in cubic boxes
Novel vanadium chloride/polyhalide redox flow battery.
Skyllas-Kazacos M
Journal of Power Sources, 124(1), 299-302 (2003)