アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: niobium
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
142 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI Key
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
ニオブ(V)エトキシドは沸点が低く、分解温度が低い(約325~350°C)ため、酸化ニオブの原子層堆積、化学気相成長および有機金属気相成長の前駆体としても使用されます。
また、色素増感太陽電池(DSSC)用のNbドープTiO2光アノードを調製するドーパントとしても使用できます。Nbドープにより、TiO2の伝導帯は低下し、TiO2光アノードの電子注入および移動能力が向上します。これにより、DSSCの性能が大幅に向上します。
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339202-VAR:
339202-BULK:
339202-50G:
339202-1G:
339202-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.