Merck
510688
Sigma-Aldrich
塩化タンタル(V)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
別名:
五塩化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TaCl5
CAS番号:
分子量:
358.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
217 °C (lit.)
溶解性
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
[Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2などのクロロアリ-ルオキシドの混合化合物を生成するとき使用されます。これは歪んだ六配位形状のピリジンまたはホスフィン付加物を生成します。CsErTa6Cl18などの新しい末端架橋した八面体M6クラスタ-化合物の出発原料にも使用されます。これには電子と安定性の研究が行われました
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
510688-BULK:
510688-VAR:
510688-5G:
510688-5G-PW:
510688-25G:
510688-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
資料
従来の方法ではしばしば製造が困難であった化合物を合成するために、過去20年間、固相メタセシス(SSM:Solid-state metathesis)と呼ばれる新手法が開発されてきました。
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
関連コンテンツ
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.