Merck
496863
Sigma-Aldrich
ペンタキス(ジメチルアミノ)タンタル(V)
99.99%
別名:
PDMAT, TADMA, Ta(NMe25, ジメチルアミノタンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta(N(CH3)2)5
CAS番号:
分子量:
401.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
solid
反応適合性
core: tantalum
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Ta](N(C)C)(N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/5C2H6N.Ta/c5*1-3-2;/h5*1-2H3;/q5*-1;+5
InChI Key
VSLPMIMVDUOYFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
基材の原子番号:73チタン
特徴および利点
窒化タンタル(TaN)薄膜の、揮発性固体CVD前駆体です。また、O2, H2O、NOあるいはH2O2が堆積プロセス中に存在すると、酸化タンタル(Ta2O5)薄膜も生成します。 Ta2O5薄膜は集積回路の製造におけるゲ-ト用誘電体材料として有望です。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
496863-VAR:
496863-5G:
496863-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James E Maslar et al.
Applied spectroscopy, 74(10), 1219-1229 (2019-10-17)
A nondispersive infrared gas analyzer was demonstrated for investigating metal alkylamide precursor delivery for microelectronics vapor deposition processes. The nondispersive infrared analyzer was designed to simultaneously measure the partial pressure of pentakis(dimethylamido) tantalum, a metal precursor employed in high volume
資料
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication