Merck
553123
Sigma-Aldrich
テトラキス(エチルメチルアミド)ハフニウム(IV)
≥99.99% trace metals basis
別名:
TEMAH, テトラキス(エチルメチルアミノ)ハフニウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)(C2H5)N]4Hf
CAS番号:
分子量:
410.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: hafnium
不純物
Purity excludes ~2000 ppm Zirconium
bp
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
<-50 °C
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C)[Hf](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Hf/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
NPEOKFBCHNGLJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラキス(エチルメチルアミド)ハフニウム(IV)(TEMAH)は、水と空気に敏感な無色の液体です。-50°で凍結し、0.1Torrでは、約78°で沸騰します。
アプリケーション
TEMAHは、酸化ハフニウム(HfO2)薄膜の原子層堆積(ALD)の前駆体として使用されます。HfO2は、16~25の高い絶縁定数を示すため、半導体製造における誘電体膜として一般に使用されます。
TEMAHは、沸点が低く、水やオゾンと反応するため、ALDに最適です。最も重要なことは、ガラス、インジウムスズ酸化物(ITO)、Si(100)などの多くの基板上で、その吸着が自己制限的であることです。研究者らは、MoS2などの2D材料上にHfO2の薄膜を堆積させるために使用しました。
TEMAHは、強誘電性ハフニウム酸化ジルコニウムや、MoS2フォトトランジスタ上のHf1-xZrxO2薄膜の合成にも有用な前駆体です。研究者らはまた、TEMAHとアンモニアを交互にパルスするALDによって窒化ハフニウム(Hf3N4)薄膜を堆積しました。
特徴および利点
  • 熱に安定です。
  • 十分な揮発性があり、気相成長に適しています。
  • 完全に自己制限的な表面反応。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
553123-25ML:4548173944197
553123-5ML:4548173944203
553123-VAR:
553123-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atomic Layer Deposition of Hafnium Dioxide Films from Hafnium Tetrakis(ethylmethylamide) and Water.
Kukli K, et al.
Chem. Vap. Deposition, 8, 199-204 (2002)
Luqi Tu et al.
Nature communications, 11(1), 101-101 (2020-01-05)
Sensitive photodetection is crucial for modern optoelectronic technology. Two-dimensional molybdenum disulfide (MoS2) with unique crystal structure, and extraordinary electrical and optical properties is a promising candidate for ultrasensitive photodetection. Previously reported methods to improve the performance of MoS2 photodetectors have focused
Jaehyun Yang et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(11), 4739-4744 (2013-05-21)
We report on the effect of oxygen plasma treatment of two-dimensional multilayer MoS2 crystals on the subsequent growth of Al2O3 and HfO2 films, which were formed by atomic layer deposition (ALD) using trimethylaluminum and tetrakis-(ethylmethylamino)hafnium metal precursors, respectively, with water
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.